Läs mer
Abnova™ DLX2 (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Beskrivning
- Sequence: MTGVFDSLVADMHSTQIAASSTYHQHQQPPSGGGAGPGGNSSSSSSLHKPQESPTLPVSTATDSSYYTNQQHPAGGGGGGGSPYAHMGSYQYQASGLNNVPYSAKSSYDL
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_004396.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 1746 |
| Namn | distal-less homeobox 2 |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | TES-1, TES1 |
| Gensymbol | DLX2 |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |