Läs mer
Abnova™ DLX2 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. 16033905
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16033905
Brand: Abnova™ H00001746Q02.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Human DLX2 partial ORF (NP_004396.1, 1 a.a. - 110 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
  • Sequence: MTGVFDSLVADMHSTQIAASSTYHQHQQPPSGGGAGPGGNSSSSSSLHKPQESPTLPVSTATDSSYYTNQQHPAGGGGGGGSPYAHMGSYQYQASGLNNVPYSAKSSYDL
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004396.1
Gen-ID (Entrez) 1746
Namn distal-less homeobox 2
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias TES-1, TES1
Gensymbol DLX2
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer