Läs mer
RETSCH DM 200 Model Disc Mills
Handla allt Retsch Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Disc Mill |
| Certifikat och efterlevnad | CE Certified |
| Mått (L x B x H) | 870 x 440 x 400 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | For preliminary and fine grinding |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| IP-betyg | IP55 |
| Längd (metrisk) | 870 mm |
| Modell | DM 200 |
| Visa mer |