Läs mer
DM4, MedChemExpress
Beskrivning
DM4 is is an antitubulin agent that inhibit cell division. DM4 can be used in the preparation of antibody drug conjugate.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DM4 |
| CAS | 796073-69-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H54ClN3O10S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (128.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)OC([C@H](C)N(C)C(CCC(C)(S)C)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 780.37 |
| Formel vikt | 780.37 |
| Visa mer |