missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress DMA trihydrochloride
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 15.9 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Molekylvikt (g/mol) | 577.93 g/mol |
| CAS | 2095832-33-8 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering