Läs mer
DMAB-anabaseine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMAB-anabaseine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3.2ClH/c1-22(2)18-9-7-15(8-10-18)13-16-5-4-12-21-19(16)17-6-3-11-20-14-17;;/h3,6-11,13-14H,4-5,12H2,1-2H3;2*1H/b16-13+;; |
| Formel vikt | 363.1269 |