Läs mer
DMAC, dimetylacetamid, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. 15582393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15582393 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15582393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer D1601
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
DMAC bearbetad till hög renhet för noggrann och repeterbar bestämning av spårhalter av kvarvarande lösningsmedel.
  • Varje parti testas för att säkerställa störningsfria baslinjer för störningsfri bestämning av restlösningsmedel av klass 1, 2 och 3
  • 1 ppm max. av klass 1 lösningsmedel, max 10 ppm. av klass 2 lösningsmedel och 50 ppm max av klass 3 restlösningsmedel
  • Denna produkt är UV-absorbanstestad för att säkerställa låg organisk kontaminering
  • Bearbetad för låg vattenhalt för att underlätta extraktion av organiska flyktiga föroreningar, eller VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMAC, Dimethylacetamide
Abs. 0,300 AU Maximum (275 nm), 0,080 AU Maximum (300 nm), 0,005 AU Maximum (350 nm)
CAS 127-19-5
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Titrerbar syra 0,001 mEq/g Maximum
Molekylformel C4H9NO
MDL-nummer MFCD00008686
Vatten 0,03 % maximum
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet GC Headspace
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl acetamide