Läs mer
DMAT, MedChemExpress
Beskrivning
DMAT is a potent and specific CK2 inhibitor with an IC50 value of 130 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMAT |
| CAS | 749234-11-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H7Br4N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CK2 Inhibitor Casein kinase II Inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)C1=NC2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C2N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.79 |
| Visa mer |