Läs mer
Tocris Bioscience™ DMCM hydrochloride
Beskrivning
Benzodiazepine inverse agonist that displays anxiogenic and potent convulsant activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMCM hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 350.8 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.799 |