Läs mer
DMDM Hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMDM Hydantoin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4/c1-7(2)5(12)8(3-10)6(13)9(7)4-11/h10-11H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 188.0797 |
| Procent renhet | >95% |