Läs mer
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Produktkod. 15333601
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15333601 500 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333601 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10027CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    925.59 SEK / Paket med 6
    Save 1084.41 SEK
    53% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) är en modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Lågt endotoxin -< 0,25 EU/ml
  • Mykoplasma testad
  • Formulerad med cellodlingskvalitet WFI-vatten
  • Tillverkad i en cGMP-miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DMEM Media
Kvantitet 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C