Läs mer
Sartorius DMEM F-12 (1:1) med HEPES
Produktkod. 31908504 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908504 500 mL
1 options
Produktkod. 31908504 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 011701A
 Begränsad artikel
I lager
Allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och fibroblaster.
  • Denna DMEM/F-12 modifieras enligt följande:
    • Med natriumbikarbonat
    • Med natriumpyruvat
    • Med HEPES
    • Utan L-glutamin
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/F-12 cellkulturmedia
Kvantitet 500 mL