Beskrivning
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Användning av DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 medGlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
/F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk DMEM/F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (31331-028). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standard.
Användning av DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 medGlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
/F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk DMEM/F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (31331-028). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM/F-12 Medium |
| Med tillsatser | GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,8 till 7,2 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Visa mer |