Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075815
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514436
Brand: Gibco™ 31331028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM/F-12, GlutaMAX™ Tillägg
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Användning av DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 medGlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
/F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk DMEM/F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (31331-028). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM/F-12 Medium
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,8 till 7,2
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning DMEM/F-12 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flytande form, med GlutaMAX™ , Fenolröd, natriumpyruvat, 6,8 till 7,2 pH, 12 månaders hållbarhet, 290 till 330 mOsm/kg osmolalitet, 2 till 8 °C lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur