Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, pulver
Beskrivning
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM / F-12 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget . Gibco™ DMEM/F-12 är en 1 : 1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DMEM / F-12-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12400-024). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DMEM / F-12-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12400-024). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12 |
| Med tillsatser | Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 1 l |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 5,6 till 6,0 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12), 1L, pulver, 5,6 till 6,0 pH, med L-glutamin, HEPES, fenolröd, natriumpyruvat, 36 månaders hållbarhet, 260 till 300 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscell C. |