Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, inget glutamin
Produktkod. 11540566 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540566 10 x 500 ml 5000ml
11530566 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540566 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21331046
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dulbeccos Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Dulbeccos Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM/F-12 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning DMEM/F-12 Medium, 500mL, flytande form, med fenolröd, natriumpyruvat, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 C °lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.