Beskrivning
Dulbeccos Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM/F-12 är modifierad enligt följande:
Med: Fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.