Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, ingen fenolröd
Produktkod. 12088089 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
Produktkod. Kvantitet
12088089 10 x 500 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12088089 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21041033
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM/F-12, ingen fenolröd
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Användning av DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem För
kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi DMEM/F-12 på två separata anläggningar, belägna i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna är kompatibla med cGMP-tillverkningskrav, är certifierade för ISO 13485, och är registrerade hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM Medium
Med tillsatser Glutamin, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning DMEM Medium, 500mL, 1 X Koncentration, Flytande Form, Med L-glutamin, Natriumpyruvat, 7 pH, 12 månader Hållbarhet, 2 till 8 °C Lagringsförhållanden, Löslig i vatten, Används för cellodling från däggdjur