Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, pulver
Produktkod. 11504466 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504466 50 l 50 L
11594456 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504466 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 32500043
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM/F-12, pulver
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM / F-12 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget . Gibco™ DMEM/F-12 är en 1 : 1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ DMEM / F-12-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12500-096). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp DMEM/F-12 Medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 50 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,2 till 6,6
Regulatorisk status CE-IVD
Innehåll och lagring 2 till °8 C, rumstemperatur
Beskrivning DMEM/F-12, 50L, pulver, 6,2 till 6,6 pH, 250 till 290 mOsm/kg osmolalitet, 36 månaders hållbarhet, omgivande fraktförhållande, 2 °till 8 C lagringskrav, klassificering utan djurursprung, för däggdjurscellkultur