Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, pulver
Produktkod. p-7075818
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594456
Brand: Gibco™ 32500035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM/F-12, pulver
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM / F-12 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget . Gibco™ DMEM/F-12 är en 1 : 1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DMEM / F-12-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12500-062). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,2 till 6,6
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12), 10L, pulver, 6,2 till 6,6 pH, med L-glutamin, fenolröd, 36 månaders hållbarhet, 250 till 290 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur