Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos
Produktkod. 11584486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
6 L
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584486 10 x 500 ml Paket med 10
11574486 500 ml 500ml
10063542 1000 ml 1 L
12007559 10 x 500 ml Paket med 10
10444022 6 x 1000 ml 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41965062
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM, högt glukos
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ DMEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11965-084). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos modifierade örnmedium
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Vävnads- och cellodlingsbearbetning, däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Dulbeccos modifierade örnmedium (DMEM), 10 x 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med högt glukos, L-glutamin, fenolrött, 12 månaders hållbarhet, 320 till 360 mOsm/kg osmolalitet C för däggdjur