Beskrivning
- Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller
- Erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM Cell Culture Media |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumbikarbonat, Glukos, Glutamin |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat |
| Kvantitet | 500 mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |