Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos, GlutaMAX™ Tillägg
Beskrivning
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM ändras enligt följande:
Med: Högt glukos, GlutaMAX™ , fenolröd
Utan: Sodium Pyruvate
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, 293, Cos-7 och PC-12 |
| Celltyp | Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.