Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos, inget glutamin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11510416
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11510416 10 x 500 ml 5000ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510416 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11960085
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM, högt glukos, inget glutamin
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Att använda DMEM
DMEM är unikt från andra medier eftersom det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö –på 5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produktanvändning För mänsklig
ex vivo vävnads- och cellodlingsbearbetning. VARNING: När den används som en medicinsk utrustning, begränsar federal lag denna apparat till försäljning av eller på order av en läkare. Kunder som använder Gibco™ DMEM i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM Medium
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning DMEM Medium, 500mL, flytande form, med högt glukosvärde, fenolröd, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 °C lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur