Läs mer
Sartorius DMEM Högt glukos utan L-Glutamin
Produktkod. 31908442 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908442 2 x 500 mL
31908389 5 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908442 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010559A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller
  • Erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer
Specifikationer
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp DMEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Glukoskoncentration 2X
Kvantitet 2 x 500 mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling