Läs mer
Thermo Scientific™ DMEM för SILAC
Produktkod. p-7083440 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15786803
Brand: Thermo Scientific™ A33822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera proteinuttryck med masspektrometri med dessa medier eller tillsatser för stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ).
Thermo Scientific™ DMEM för SILAC är optimerad för användning med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) för att analysera proteinuttryck med masspektrometri (MS).
Funktioner hos DMEM för SILAC:
  • Flexibelt —flytande medium som saknar både L-lysin och L-arginin, vilket möjliggör mer fullständig proteomtäckning genom flera isotopiska aminosyror märkning
  • Högkvalitativt —medium är sterilt, endotoxinfritt och cellodlingskompatibelt
SILAC är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentiella förändringar i komplexa proteinprover. Detta tillvägagångssätt innebär in vivo metabolisk inkorporering av ''tunga'' 13C- eller 15N-märkta aminosyror i proteiner följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karakterisering och kvantifiering av proteiner.
Detta SILAC medium används tillsammans med tunga och lätta aminosyror för differentiell isotopmärkning av celler för SILAC analys. SILAC medier kompletterade med tunga aminosyror kan nästan 100% märka inkorporering i proteiner från levande celler.
Relaterade produkter
  • NeuCode™ Lysin -080, 50 mg (A33613)
  • Fetalt bovint serum, dialyserat, amerikanskt ursprung (26400036)
  • RPMI 1640 Media för SILAC (88365)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Media
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Etikett eller färgämne Massisotop av aminosyra
Frakt skick Rumstemperatur
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Flytande medium
Kvantitet 6 x 500 mL
Form Vätska