Läs mer
Cytiva DMEM, pulver med låg glukos
Produktkod. 11561771
Change view
Kvantitet:
10 l
2 x 5 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11561771 2 x 5 l Paket med 2
11581771 50 l 50 L
11571771 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11561771 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30002.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stödjer cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulveriserat DMEM-glukosmedium. HyClone™ DMEM, Pulver med låg glukos tillverkas med hjälp av ISO 9001 processer.
  • Klassiska mediaformuleringar av hög kvalitet i praktisk förpackning
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
  • Exakta tillverkningsprocesser säkerställer konsistens från –parti –till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp DMEM/Lågglukos med L-glutamin, natriumpyruvat
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin, Glukos, Natriumpyruvat, Fenolrött, Natriumbikarbonat
Kvantitet 2 x 5 l
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt