Läs mer
Thermo Scientific™ DMF-dG Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 18004120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18004120 10 g 10g
17947172 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18004120 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27173714
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
DMF-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med dimetylaminoformamidin (DMF) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
DMF-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med dimetylaminoformamidin (DMF) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. Genom att använda Ac-dC-, Bz-dA- och DMF-dG-monomerer kan snabb klyvning och avskyddning åstadkommas med en 1:1-blandning av vattenhaltig ammoniumhydroxid och vattenhaltig metylamin (eller AMA) på 10 minuter. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-(dimetylaminoformamidin)-2'-deoxiguanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C43H53N8O7P​​​
• Bas: dG
•Basskydd: DMF
•Formelvikt: 824,9 g/mol
•CAS-nummer: 330628-04-1
•HPLC-renhet:≥ 98,0%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
•31P NMR Renhet:≥ 98,0%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm (PIII-föroreningar):≤ 1,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp DMF-dG CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxyguanosin (dG)
Reagensfunktioner Snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 10 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver