Läs mer
DMF, dimetylformamid, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. 15562393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
15562393 1 L Glasflaska
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15562393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer D1331
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
DMF bearbetad till hög renhet för noggrann och repeterbar bestämning av spårhalter av kvarvarande lösningsmedel.
  • Varje parti testas för att säkerställa störningsfria baslinjer för störningsfri bestämning av restlösningsmedel av klass 1, 2 och 3
  • 1 ppm max. av klass 1 lösningsmedel, max 10 ppm. av klass 2 lösningsmedel och 50 ppm max av klass 3 restlösningsmedel
  • Denna produkt är UV-absorbanstestad för att säkerställa låg organisk kontaminering
  • Bearbetad för låg vattenhalt för att underlätta extraktion av organiska flyktiga föroreningar, eller VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMF, Dimethylformamide
Abs. 0,300 AU Maximum (275 nm), 0,050 AU Maximum (300 nm), 0,005 AU Maximum (350 nm), 0,005 AU Maximum (400 nm)
CAS 68-12-2
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 5 ppm Max
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003284
Vatten 0,03 % maximum
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet GC Headspace
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide