Läs mer
DMF, dimetylformamid, sekvensering, Fisher BioReagents
Produktkod. 10294623
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10294623
Brand: Fisher BioReagents BP1160500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
  • DMF for sequencing and peptide synthesis
  • Useful for protein chemistry due to low amine content
  • DMF is a commonly used solvent in solid phase peptide synthesis
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimethylformamide
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Smältpunkt -61°C
Abs. Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Färg Colorless
Nedbrytningsinformation >350°C
Densitet 0.945g/cm³
Kokpunkt 153°C
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Titrerbar syra 0.0005mEq/g max.
Linjär formel HCONCH3CH3
Titrerbar bas 0.003mEq/g max.
Ångtryck 4.9mbar at 20°C
UN-nummer 2265
Viskositet 0.8 mPa/s at 20°C
Vatten 0.03% max.
Merck Index 15, 3267
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Sequencing
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.