Learn More
DMF, dimetylformamid, sekvensering, Fisher BioReagents
Product Code. p-25570
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10294623 500 mL Glasflaska 500ml
10063074 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10294623 missing translation for 'mfr' Fisher BioReagents missing translation for 'supplierNo' BP1160500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
  • DMF för sekvensering och peptidsyntes
  • Användbart för proteinkemin på grund av lågt amininnehåll
  • DMF är ett vanligt förekommande lösningsmedel vid syntes av fastfaspeptider
  • Avsedd endast för forskningsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Smältpunkt -61°C
Abs. Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >350°C
Densitet 0.945g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Titrerbar syra 0.0005mEq/g max.
Titrerbar bas 0.003mEq/g max.
Linjär formel HCONCH3CH3
Ångtryck 4.9mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPa/s at 20°C
UN-nummer 2265
Vatten 0.03% max.
Merck Index 15, 3267
Kokpunkt 153°C
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Sekvensering
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.