Läs mer
Tocris Bioscience™ DMH-1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005362
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18005362
Brand: Tocris Bioscience™ 4126/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective ALK2 inhibitor
DMH-1 is a selective inhibitor of bone morphogenic protein (BMP) type-I receptor activin receptor-like kinase 2 (ALK2) receptor (IC50 = 108 nM or 12.6 nM in in vitro kinase assays). DMH-1 exhibits 6- and 19-fold selectivity for ALK-2 over ALK-1 and ALK-3, respectively, and no significant inhibition of AMPK, ALK5, KDR (VEGFR-2) or PDGFRβ receptors. DMH-1 blocks BMP4-induced phosphorylation of Smads 1, 5 and 8 in HEK293 cells. Promotes neurogenesis in human induced pluripotent stem cells (iPSCs) when used in combination with SB 431542 (Cat. No. 1614). DMH-1 suppresses lung cancer cell proliferation, migration, invasion in vitro and reduces tumor growth in a mouse lung cancer xenograft model. DMH-1 inhibits cellular autophagy responses. DMH-1 induces intestinal differentiation in human intestinal organoids (hIOs) derived from human pluripotent stems cells (hPSCs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206711-16-1
Molekylformel C24H20N4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMH-1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 380.44
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 380.45
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis