Läs mer
Tocris Bioscience™ DMH2
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7110956
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18770128
Brand: Tocris Bioscience™ 5580/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Type I BMP receptor inhibitor
DMH2 is a type I BMP receptor inhibitor (Ki values are <1, 5.4 and 43 nM for ALK6, ALK3 and ALK2, respectively). Exhibits >30-fold selectivity over ALK4, ALK5, BMPR2, AMPK and VEGFR2. Also binds to TGFBR2 (Ki = 85 nM). Decreases growth and induces cell death of H1299 non-small cell lung carcinoma cells in vitro. Enhances liver regeneration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline
CAS 1206711-14-9
Kvantitet 50 mg
Mål BMP and Other Activin Receptor Inhibitors
Molekylformel C27H25N5O2
Formel vikt 451.52
Renhet >98%