Läs mer
DMNB, TRC
Produktkod. 30368816
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30368816 10 mg
1 options
Produktkod. 30368816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67841310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMNB
CAS 20357-25-9
Molekylformel C9H9NO5
Kvantitet 10 mg
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Molekylvikt (g/mol) 211.15
Formel vikt 211.0481