Läs mer
Tocris Bioscience™ DMNPE-caged ATP diammonium salt
Beskrivning
DMNPE-caged ATP; quantum yield is 0.07. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMNPE-caged ATP diammonium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H27N6O17P3·2NH3 |
| Formel vikt | 750.44 |