Läs mer
DMNQ, MedChemExpress
Produktkod. 16497717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16497717 5 mg
1 options
Produktkod. 16497717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY121026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMNQ
CAS 6956-96-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (229.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(OC)=C(C(C2=CC=CC=C21)=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 218.21
Formel vikt 218.21
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation