missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ DMOG

Produktkod. 18025342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18025342 10 mg
18064892 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18025342 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4408/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Prolyl hydroxylase inhibitor

DMOG is a prolyl 4-hydroxylase (P4H) inhibitor; inhibits hypoxia-inducible factor α (HIF-α) prolyl hydroxylase (HIF-PH). Increases levels of HIF-1α; promotes cell survival under hypoxic conditions. Inhibits differentiation of hematopoietic stem cells (HSCs) in culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 89464-63-1
Molekylformel C6H9NO5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DMOG
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 175.14
Renhet 0.97
Molekylvikt (g/mol) 175.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.