missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ DMOG
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18064892
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064892 50 mg
18025342 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18064892 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4408/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4365.00 SEK
    4124.40 SEK / 50mg
    Save 240.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Prolyl hydroxylase inhibitor

DMOG is a prolyl 4-hydroxylase (P4H) inhibitor; inhibits hypoxia-inducible factor α (HIF-α) prolyl hydroxylase (HIF-PH). Increases levels of HIF-1α; promotes cell survival under hypoxic conditions. Inhibits differentiation of hematopoietic stem cells (HSCs) in culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 89464-63-1
Molekylformel C6H9NO5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DMOG
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 175.14
Renhet 0.97
Molekylvikt (g/mol) 175.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.