Läs mer
DMP 696, MedChemExpress
Beskrivning
DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMP 696 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 202578-52-7 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21Cl2N5O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (243.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NN2C(N=C(C)N=C2NC(COC)COC)=C1C3=CC=C(Cl)C=C3Cl |
| Visa mer |