Läs mer
DMP 777, MedChemExpress
Produktkod. 16490638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490638 5 mg
16484097 50 mg
16408208 10 mg
16403776 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75957
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMP 777
CAS 157341-41-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H40N4O6
Kvantitet 5 mg
Synonym L-694458
Löslighetsinformation DMSO : 38.33 mg/mL (67.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCC[C@H](C1=CC2=C(C=C1)OCO2)NC(N3[C@H](C(CC)(C3=O)CC)OC4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 564.67
Formel vikt 564.67
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation