missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DMRT2 Antibody (PCRP-DMRT2-1B11), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14270MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DMRT2 Monoclonal antibody specifically detects DMRT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| DMRT2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 10655 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-DMRT2-1B11 | |
| Flow Cytometry | |
| doublesex and mab-3 related transcription factor 2, doublesex- and mab-3-related transcription factor 2, Doublesex-like 2 protein, DSXL2, DSXL-2, terra-like protein | |
| Recombinant full-length human DMRT2 protein (Uniprot: Q9Y5R5) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering