Läs mer
DMSA 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318025
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318025 1 ml
1 options
Produktkod. 30318025 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13030000AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DMSA
CAS 4710-17-2
Analyt- eller komponentnamn DMSA
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H12 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
LEDER CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn (dimethylsulfamoylamino)benzene
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 200.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 200.0619 g/mol