Läs mer
Invitrogen™ DMSO, vattenfri
Descripción
Dimetylsulfoxid, eller DMSO, är ett mycket polärt organiskt lösningsmedel som är blandbart med vatten. Många föreningar som inte är direkt lösliga i vatten kan lösas med DMSO för att skapa en koncentrerad stamlösning som kan spädas ytterligare till önskad slutkoncentration i vattenhaltig buffert eller medium vid användningstillfället.
Molecular Probes™ DMSO är lämpligt för att bereda stamlösningar av många populära fluorescerande reagens inklusive:
Fluorescerande kalciumindikatorer (t.ex. Fluo-3, AM, Fura-2, AM)
Fluorescerande sonder för märkning av mitokondrier (t.ex. rhodamine 123, JC-1, MitoTracker™ grön eller röd)
Fluorescerande prober för cellspårning eller spårning (t.ex. CFSE, calcein, AM, CellTracker™ Grön CMFDA)
Fluorescerande prober för märkning av membran (t.ex DiI eller DiO )
Fluorescerande reaktiva syrearter (ROS) indikatorer (t.ex DCFDA, CM-DCFDA, dihydroetidium eller Amplex Red™ reagens)
Aminreaktiva fluorescerande märkningsreagens (t.ex Alexa Fluor™ 488 NHS ester eller fluorescein isotiocyanat (FITC))
Tiol-reaktiva fluorescerande märkningsreagens (t.ex Alexa Fluor™ 488 eller fluoresceinmaleimid)
Molecular Probes™ DMSO tillhandahålls i bekväma engångsalikvoter för att säkerställa färsk DMSO av hög kvalitet varje gång du förbereder en koncentrerad DMSO-stamlösning. Se de individuella produkthandböckerna online för specifika instruktioner om den rekommenderade DMSO-lösningen och koncentrationen av arbetslösning för din produkt.
Använd vår Daily Calcs Science Calculator -app för att förenkla att göra stamlösningar och utspädningsberäkningar.
Molecular Probes™ DMSO är lämpligt för att bereda stamlösningar av många populära fluorescerande reagens inklusive:
Molecular Probes™ DMSO tillhandahålls i bekväma engångsalikvoter för att säkerställa färsk DMSO av hög kvalitet varje gång du förbereder en koncentrerad DMSO-stamlösning. Se de individuella produkthandböckerna online för specifika instruktioner om den rekommenderade DMSO-lösningen och koncentrationen av arbetslösning för din produkt.
Använd vår Daily Calcs Science Calculator -app för att förenkla att göra stamlösningar och utspädningsberäkningar.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 6 till 8 |
| Smältpunkt | 18 °C till 19 °C |
| Kvantitet | 10 x 3 mL |
| Explosionsgräns | 61 till 64 % (Övre), 2,4 till 2,8% (Lägre) |
| Flampunkt | 87 till 89 °C |
| Vatten | Blandig |
| Kokpunkt | 188 °C till 190 °C |
| Löslighetsinformation | Blandig i vatten |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?