Läs mer
DMU2105, MedChemExpress
Beskrivning
DMU2105 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 742 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DMU2105 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1821143-79-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13NO |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (128.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CN=C1)/C=C/C2=CC=C3C=CC=CC3=C2.[(E)] |
| Visa mer |