Läs mer
Thermo Scientific™ DNA AWAY™ Ytdekontamineringsmedel
Produktkod. p-4524506 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beskrivning:
DNA Surface Decontaminant
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10223471
Brand: Thermo Scientific™ 7010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Eliminera oönskat DNA och DNas från glas och plast utan att påverka efterföljande DNA-prover. Denna ytdekontaminant bryter ned DNA snabbare och mer effektivt än autoklavering.
Eliminera oönskat DNA och DNas från glas- och plastartiklar utan att påverka efterföljande DNA-prover. Thermo Scientific™ DNA AWAY™ Surface Decontaminant bryter ned DNA snabbare och mer effektivt än autoklavering.
  • Lämplig för gelboxar, pipetter, bänkskivor, termocykler eller andra apparater
  • Använd innan du utför PCR eller arbetar med DNA för en DNA-free arbetsområde
  • Applicera helt enkelt den färdiga formulan på ytan för att dekontaminera, torka sedan av eller skölj rent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 11
Sammansättning Sodium Hydroxide with Water
Beskrivning DNA Surface Decontaminant
Volym (engelska) 8.5 oz.
Volym (metrisk) 250 mL
Produktbeteckning
  • DNA away
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide