Läs mer
Labconco DNA CentriVap Pro med glaslock, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Allt-i-ett-konfiguration utformad för att påskynda avdunstningen av lösningsmedel från DNA-prover och andra mycket små prover. Redo för provbearbetning direkt ur kartongen. Stainless Steel DNA Rotor inkluderas.
- Skydda vakuumpumpen och miljön. En är placerad mellan kammaren och vakuumpumpen. Den andra är placerad vid pumpens avgasutlopp.
- Korrosionsbeständig. Uppnår vakuum på 7 mBar och har en pumpkapacitet på 38 L/min. Den inbyggda pumpen är enkelt att ta bort för service.
- Tryck, temperatur, rotorhastighet och drifttid kan enkelt ställas in med ett tryck på några knappar och lagras i metodmenyn. Användaren kan också ändra alla körningsparametrar medan programmet pågår.
- Den stora kammaren rymmer en mängd olika rotorer, inklusive ett urval som kan staplas dubbelt för ökad kapacitet upp till 312 provrör eller 6 mikrotiterplattor per körning.
- En komplett uppsättning avancerade smarta funktioner ger dig full kontroll över dina samples. Anpassa körparametrar, registrera och ladda ner exempeldata, sätt upp automatiska enhetsvarningar genom
- Ethernet, och konfigurera enhetsinställningar på en integrerad 5-tums kabel. Fullfärgad pekskärm.
- Rymmer upp till 72 mikrocentrifugrör vardera, 1,5 ml vardera, och 84 vardera 0,5 ml mikrocentrifugrör.
- Inbyggd metodmeny för bearbetning av vanliga laboratorieprovtyper.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Epoxibelagd aluminium |
| Modell | DNA CentriVap |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 100 °C |
| Volym (metrisk) | Upp till 50 ml |
| Inkluderar | Glaslock |
| Kylt | Nej |
| Spänning | 230 V |
| Produkttyp | Vakuumkoncentrator |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?