Läs mer
Invitrogen™ DNA-skada konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Beskrivning
DNA-skadan ELISA kvantifierar PGFM i serum, plasma, saliv, urin, digererat DNA, fekalextrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant DNA-skada. Metodens princip PGFM solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 62,6 till 8000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 50.9 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet. Store at –20°C. |
| Beskrivning | DNA-skada konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplex analys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Nukleotid |
| Visa mer |