Läs mer
Invitrogen™ DNA-skada konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17865177
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17865177 10 x 96 tester -
15914224 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17865177 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIADNADX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
DNA-skadan ELISA kvantifierar PGFM i serum, plasma, saliv, urin, digererat DNA, fekalextrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant DNA-skada. Metodens princip PGFM solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Free radicals and other reactive species are constantly generated in vivo and cause oxidative damage to biomolecules, a process held in check only by the existence of multiple antioxidant and repair systems as well as the replacement of damaged nucleic acids, proteins, and lipids. Intracellular free radical species (ROS) are produced as a result of normal metabolism and extracellular forms are produced as a result of ultraviolet radiation or ionizing radiation. Cellular function may be interrupted or stopped if DNA damage corrupts the integrity of essential information contained in the genome. When individual bases are damaged, nonspecific DNA repair enzymes excise DNA lesions to release deoxynucleotides, and base specific repair glycosylases excise the corresponding base. Deoxynucleotides are enzymatically hydrolyzed to stable deoxynucleosides, and these repair products are transported through the blood and excreted in the urine. Damage to RNA is reflected in nucleoside adducts. Among numerous types of oxidative DNA damage, the formation of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) is a ubiquitous marker of oxidative stress. 8-OHdG is physiologically formed and enhanced by chemical carcinogens. During the repair of damaged DNA in vivo by exonucleases, the resulting 8-OHdG is excreted without further metabolism into urine. 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) is identical across all species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 62,6 till 8000 pg/ml
Analyskänslighet 50.9 pg/mL
Beskrivning DNA-skada konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Smält DNA, Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 9.9%
Intraassay CV 9%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Digererat DNA 50μ L, fekalextrakt 50μ L, Plasma 6,25μ L, Saliv 25μ L, Serum 6,25μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål DNA-skada
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter