Läs mer
DNA, Fish Sperm, Sodium Salt, Thermo Scientific™
Produktkod. 15865118 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15865118 100 g Plastic bottle 100g
15865278 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15865118 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14377.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 9007-49-2
Molekylformel C17H15BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 50000-100000
MDL-nummer MFCD00130922
InChI-nyckel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DNA
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn (2 R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
Förpackning Plastic bottle