Läs mer
DNA Ligase I Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97831APC
Produktkod. 18635662
  • 3835.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
DNA Ligase I Polyclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DNA Ligase I fragment.
Antigen and protein A Affinity-purified